(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ikeda - Omote Reagent
T2977-1G T2977-5G
TCIAT2977-1GEA 9725 NOK
TCIAT2977-1G TCIAT2977-5G
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (by GC)
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane
Formel: C₆H₁₁F₃Si
MW: 168,23 g/mol
Kokepunkt: 69°C
CAS-nummer: 55364-28-8
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&vid=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %