1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM
T2982-1G T2982-200MG
TCIAT2982-1GEA 2850 NOK
TCIAT2982-1G TCIAT2982-200MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041206
CAS-nummer: 25371-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c9357108234b3543d3e55703132e34372e6064&vid=38c9357108234b3543d3e55703132e34372e6064&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C