3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
T2986-1G T2986-5G
TCIAT2986-1GEA 460 NOK
TCIAT2986-1G TCIAT2986-5G
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Formel: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Flash punkt: 37°C
MDL nummer: MFCD00190649
CAS-nummer: 2240-88-2
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&vid=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %