2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Di-tert-butylmethanimine, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimine
T2989-1G T2989-5G
TCIAT2989-1GEA 1275 NOK
TCIAT2989-1G TCIAT2989-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formel: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Kokepunkt: 164°C
Flash punkt: 29°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00216566
CAS-nummer: 29097-52-7
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=334276ba9aac1c7884ad3edefa725a31477aec73&vid=334276ba9aac1c7884ad3edefa725a31477aec73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %