4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione
T2997-5G T2997-25G
TCIAT2997-5GEA 260 NOK
TCIAT2997-5G TCIAT2997-25G
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (by GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00517909
CAS-nummer: 720-94-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9390c9b12b3e2afa7c5898ff7d29cc821b24bd&vid=3b9390c9b12b3e2afa7c5898ff7d29cc821b24bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C