1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one (contains 60% Diatomaceous earth)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Togni Reagent II
T3014-1G T3014-5G
TCIAT3014-1GEA 595 NOK
TCIAT3014-1G TCIAT3014-5G
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one (contains 60% Diatomaceous earth)
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formel: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18800706
CAS-nummer: 887144-94-7
FN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=259e07d75b33e7803f34792229b51e64caad2ebf&vid=259e07d75b33e7803f34792229b51e64caad2ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Assay 38 to 44 % (with CH2Cl2 insoluble matter)