Tris(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)methane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T3025-200MG T3025-1G
TCIAT3025-200MGEA 445 NOK
TCIAT3025-200MG TCIAT3025-1G
Tris(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)methane ≥98.0% (by GC)
Tris(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)methane
Formel: C₁₆H₂₂N₆
MW: 298.39 g/mol
CAS-nummer: 28791-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a1b1e2f14b357ad42e0e59e22b40c232917b6eb&vid=1a1b1e2f14b357ad42e0e59e22b40c232917b6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C