Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
T3030-1G
T3030-5G
TCIAT3030-1GEA
770
NOK
TCIAT3030-1G
TCIAT3030-5G
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane ≥98.0% (by GC)
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane
Formel:
C₉H₆Cl₃F₅Si |
MDL nummer:
MFCD01074474 CAS-nummer: 78900-02-4 FN: 2987 ADR: 8,II |
|
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-no.vwr.com/no_NO/images/about_vwr_275x315.jpg)