4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
(4'-Hydroxybiphenyl-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester, 2-(4'-Hydroxybiphenyl-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3031-1G
T3031-5G
TCIAT3031-1GEA
1275
NOK
TCIAT3031-1G
TCIAT3031-5G
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol ≥98.0% (by GC)
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol
Formel:
C₁₈H₂₁BO₃ MW: 296,17 g/mol |
MDL nummer:
MFCD22414472 CAS-nummer: 760989-91-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 152.0 deg-C |