Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Phosphoric Acid Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Ester
T3041-1G T3041-5G
TCIAT3041-1GEA 1150 NOK
TCIAT3041-1G TCIAT3041-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (by GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formel: C₉H₃F₁₈O₄P
MW: 548,06 g/mol
Kokepunkt: 72°C
Smeltepunkt: 32°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 66489-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=391837dfa040c4c9de3cb6f9b0e92a72ff4f1b68&vid=391837dfa040c4c9de3cb6f9b0e92a72ff4f1b68&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %