Tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T3050-1G T3050-5G
TCIAT3050-1GEA 1675 NOK
TCIAT3050-1G TCIAT3050-5G
Tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine ≥98.0% (by GC)
Tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine
Formel: C₃₀H₂₁NS₃
MW: 491,69 g/mol
CAS-nummer: 142807-63-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd50b56644b88f783b87396e38fd0aaedfdd0616&vid=fd50b56644b88f783b87396e38fd0aaedfdd0616&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %