3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-2,2'-dihydroxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
3,3',5,5'-Tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol
T3052-1G
T3052-5G
TCIAT3052-1GEA
620
NOK
TCIAT3052-1G
TCIAT3052-5G
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-2,2'-dihydroxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-2,2'-dihydroxybiphenyl
Formel:
C₂₈H₄₂O₂ MW: 410,64 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00085287 CAS-nummer: 6390-69-8 EINECS: 407-920-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |