3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Thiophen-2-yl)pyridine
T3055-200MG T3055-1G
TCIAT3055-200MGEA 755 NOK
TCIAT3055-200MG TCIAT3055-1G
3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
3-(2-Thienyl)pyridine
Formel: C₉H₇NS
MW: 161,23 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD01860052
CAS-nummer: 21298-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fd2c800231ad57328c6f4eabf8fc2564297aee&vid=74fd2c800231ad57328c6f4eabf8fc2564297aee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %