1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
T3057-5G T3057-25G
TCIAT3057-5GEA 420 NOK
TCIAT3057-5G TCIAT3057-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether ≥99.0% (by GC)
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Kokepunkt: 56°C
MDL nummer: MFCD00236118
CAS-nummer: 406-78-0
FN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bf3975bc971cedbc3364879882e6359be951a1c&vid=7bf3975bc971cedbc3364879882e6359be951a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %