1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
T3069-5G T3069-25G
TCIAT3069-5GEA 245 NOK
TCIAT3069-5G TCIAT3069-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0% (by GC)
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Flash punkt: 27°C
MDL nummer: MFCD00155961
CAS-nummer: 16627-68-2
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&vid=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %