1,3,5-Tris(3-bromophenyl)benzene ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3''-Dibromo-5'-(3-bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T3073-1G T3073-5G
TCIAT3073-1GEA 785 NOK
TCIAT3073-1G TCIAT3073-5G
1,3,5-Tris(3-bromophenyl)benzene ≥96.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(3-bromophenyl)benzene
Formel: C₂₄H₁₅Br₃
MW: 543,10 g/mol
MDL nummer: MFCD02323390
CAS-nummer: 96761-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c335c0f1f1fe392fb92461551969bae6a97528f&vid=8c335c0f1f1fe392fb92461551969bae6a97528f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C