Tyrphostin 1 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T3074-200MG T3074-1G
TCIAT3074-200MGEA 945 NOK
TCIAT3074-200MG TCIAT3074-1G
Tyrphostin 1 ≥98.0% (by GC)
Tyrphostin 1
Formel: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,198 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00019787
CAS-nummer: 2826-26-8
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=237dfd20b60bfdfae9dfb41e6f22a5b21a679684&vid=237dfd20b60bfdfae9dfb41e6f22a5b21a679684&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C