(S,S)-Ts-DENEB®
Leverandør: TCI
Synonymer: Chloro[(S,S)-N-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]-N'-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), N-[(1S,2S)-1,2-Diphenyl-2-(2-(4-methylbenzyloxy)ethylamino)-ethyl]-4-methylbenzene sulphonamide(chloro)ruthenium(II), Chloro[(S,S)-N-[2-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]amino-1,2-diphenylethyl]-p-toluenesulphonamide]ruthenium(II)
T3077-200MG T3077-1G
TCIAT3077-200MGEA 555 NOK
TCIAT3077-200MG TCIAT3077-1G
(S,S)-Ts-DENEB®
(S,S)-Ts-DENEB®
Formel: C₃₁H₃₃ClN₂O₃RuS
MW: 650,20 g/mol
MDL nummer: MFCD22666040
CAS-nummer: 1384974-37-1
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe40ee106ee0f41b96762bd8ac3e0db7b3c736e&vid=dfe40ee106ee0f41b96762bd8ac3e0db7b3c736e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Content (Ruthenium) 13 to 17 %