1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4''-Diiodo-5'-(4-iodophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T3084-1G T3084-5G
TCIAT3084-1GEA 1725 NOK
TCIAT3084-1G TCIAT3084-5G
1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene
Formel: C₂₄H₁₅I₃
MW: 684,10 g/mol
Smeltepunkt: 266°C
MDL nummer: MFCD07369795
CAS-nummer: 151417-38-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79451e8ae7c6da4830908c15a92a7996a0be142c&vid=79451e8ae7c6da4830908c15a92a7996a0be142c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%