3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
T3095-1G T3095-5G
TCIAT3095-1GEA 445 NOK
TCIAT3095-1G TCIAT3095-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
MW: 204,19 g/mol
Kokepunkt: 60°C
MDL nummer: MFCD08706408
CAS-nummer: 78573-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbd6321de95e1a6891d86a1d2f059f506aea3bba&vid=dbd6321de95e1a6891d86a1d2f059f506aea3bba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %