Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T3151-100MG T3151-1G
TCIAT3151-100MGEA 1600 NOK
TCIAT3151-100MG TCIAT3151-1G
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0% (by GC)
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane
Formel: C₃₃H₂₀
MW: 416,52 g/mol
Smeltepunkt: 300°C
MDL nummer: MFCD24873189
CAS-nummer: 177991-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&vid=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %