1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
T3167-1G T3167-5G
TCIAT3167-1GEA 1300 NOK
TCIAT3167-1G TCIAT3167-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formel: C₇H₄F₃N₃O₂S
MW: 251,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00963686
CAS-nummer: 117632-84-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C