1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
T3177-1G T3177-5G
TCIAT3177-1GEA 1900 NOK
TCIAT3177-1G TCIAT3177-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂O₂S
MW: 200,14 g/mol
Kokepunkt: 40°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037891
CAS-nummer: 29540-81-6
EINECS: 249-686-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&vid=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %