(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Trimethylsilylethynyl)thiophene, Trimethyl(thiophen-2-ylethynyl)silane
T3189-1G T3189-5G
TCIAT3189-1GEA 1300 NOK
TCIAT3189-1G TCIAT3189-5G
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane
Formel: C₉H₁₂SSi
MW: 180,35 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: 25°C
MDL nummer: MFCD03427125
CAS-nummer: 40231-03-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&vid=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %