3-(Trimethylsilylethynyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethyl(thiophen-3-ylethynyl)silane
T3190-1G T3190-5G
TCIAT3190-1GEA 435 NOK
TCIAT3190-1G TCIAT3190-5G
3-(Trimethylsilylethynyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
3-(Trimethylsilylethynyl)thiophene
Formel: C₉H₁₂SSi
MW: 180,34 g/mol
MDL nummer: MFCD04039959
CAS-nummer: 130995-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45320057e477a64c0cfc6504ce5a920bde0ec868&vid=45320057e477a64c0cfc6504ce5a920bde0ec868&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %