1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,5-Tri(naphthalen-1-yl)benzene
T3193-200MG T3193-1G
TCIAT3193-200MGEA 960 NOK
TCIAT3193-200MG TCIAT3193-1G
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
Formel: C₃₆H₂₄
MW: 456,59 g/mol
MDL nummer: MFCD28975119
CAS-nummer: 7059-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c907ce66e8698ec7f84c24a1ee6f34ffab7203&vid=b0c907ce66e8698ec7f84c24a1ee6f34ffab7203&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C