2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
T3202-1G T3202-5G
TCIAT3202-1GEA 475 NOK
TCIAT3202-1G TCIAT3202-5G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene ≥98.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Formel: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
MDL nummer: MFCD00010353
CAS-nummer: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d335ee0573bc8061ffc662f7e6d538cd1884c19c&vid=d335ee0573bc8061ffc662f7e6d538cd1884c19c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %