Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarbaldehyde
T3212-200MG T3212-1G
TCIAT3212-200MGEA 660 NOK
TCIAT3212-200MG TCIAT3212-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (by GC)
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
Formel: C₈H₄O₂S₂
MW: 196,24 g/mol
Smeltepunkt: 274°C
MDL nummer: MFCD03931117
CAS-nummer: 37882-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&vid=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %