Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Cyanothieno[3,2-b]thiophene
T3221-200MG T3221-1G
TCIAT3221-200MGEA 960 NOK
TCIAT3221-200MG TCIAT3221-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₇H₃NS₂
MW: 165,23 g/mol
MDL nummer: MFCD08059461
CAS-nummer: 40985-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748842ad6d5a2b79aae30798dc22a7eec8ca0e8a&vid=748842ad6d5a2b79aae30798dc22a7eec8ca0e8a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C