Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T3246-1G T3246-5G
TCIAT3246-1GEA 1025 NOK
TCIAT3246-1G TCIAT3246-5G
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (by GC)
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane
Formel: C₁₅H₂₁F₁₃O₃Si
MW: 524,39 g/mol
Kokepunkt: 81°C
MDL nummer: MFCD27918526
CAS-nummer: 130676-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&vid=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %