2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T3257-5G T3257-25G
TCIAT3257-5GEA 635 NOK
TCIAT3257-5G TCIAT3257-25G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Kokepunkt: 152°C
Flash punkt: 32°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042393
CAS-nummer: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
FN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43869dfb0a7cfeb441664724cd0fd6c0e63f03be&vid=e5cf93914bbe87764899208f122758f6847df7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %