3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, 3-(Perfluorohexyl)propanol
T3258-5G T3258-25G
TCIAT3258-5GEA 875 NOK
TCIAT3258-5G TCIAT3258-25G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0% (by GC)
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formel: C₉H₇F₁₃O
MW: 378,13 g/mol
Kokepunkt: 86°C
Smeltepunkt: -3°C
MDL nummer: MFCD00077578
CAS-nummer: 80806-68-4
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9403c25f2e2d198260dea16e9140af42a9c929&vid=ac9403c25f2e2d198260dea16e9140af42a9c929&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %