N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
T3262-25G
T3262-5G
TCIAT3262-25GEA
1875
NOK
TCIAT3262-25G
TCIAT3262-5G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₄H₆F₃NO MW: 141,0900 g/mol Kokepunkt: 136°C |
MDL nummer:
MFCD00043555 CAS-nummer: 1547-87-1 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |