1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: TMS-EBX
T3272-1G T3272-5G
TCIAT3272-1GEA 1725 NOK
TCIAT3272-1G TCIAT3272-5G
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formel: C₁₂H₁₃IO₂Si
MW: 344,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29765750
CAS-nummer: 181934-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55a9268392b25b581061fcc49322b831d95bc754&vid=55a9268392b25b581061fcc49322b831d95bc754&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %