2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
T3278-1G T3278-5G
TCIAT3278-1GEA 405 NOK
TCIAT3278-1G TCIAT3278-5G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,181 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01529875
CAS-nummer: 775-00-8
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %