4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
T3283-1G T3283-5G
TCIAT3283-1GEA 890 NOK
TCIAT3283-1G TCIAT3283-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,19 g/mol
MDL nummer: MFCD03238723
CAS-nummer: 15191-68-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa57e0d0c6b4f7efb90d806c39df100d344af736&vid=fa57e0d0c6b4f7efb90d806c39df100d344af736&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C