1-(Trimethoxysilyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethoxy(1-naphthyl)silane
T3292-1G T3292-5G
TCIAT3292-1GEA 635 NOK
TCIAT3292-1G TCIAT3292-5G
1-(Trimethoxysilyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
1-(Trimethoxysilyl)naphthalene
Formel: C₁₃H₁₆O₃Si
MW: 248,35 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00094090
CAS-nummer: 18052-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c093566a6696f7f8ae008803ff8b2822bc30b1d8&vid=c093566a6696f7f8ae008803ff8b2822bc30b1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C