1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,4,5,8-Tetrachloroanthracene-9,10-dione
T3300-5G
T3300-25G
TCIAT3300-5GEA
1350
NOK
TCIAT3300-5G
TCIAT3300-25G
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (by GC)
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone
Formel:
C₁₄H₄Cl₄O₂ MW: 345,98 g/mol Smeltepunkt: 342°C |
MDL nummer:
MFCD00035801 CAS-nummer: 81-58-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |