N,N,N',N'-Tetraphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,4-Bis(diphenylamino)benzene
T3309-1G T3309-5G
TCIAT3309-1GEA 435 NOK
TCIAT3309-1G TCIAT3309-5G
N,N,N',N'-Tetraphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
N,N,N',N'-Tetraphenyl-1,4-phenylenediamine
Formel: C₃₀H₂₄N₂
MW: 412,54 g/mol
MDL nummer: MFCD08276846
CAS-nummer: 14118-16-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b26743c58ae82cc63f0c64a618eb81392ff5be40&vid=b26743c58ae82cc63f0c64a618eb81392ff5be40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C