2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: rel-2,3',4',5'-Tetrafluoro-4-((1s,4r)-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
T3317-1G T3317-5G
TCIAT3317-1GEA 380 NOK
TCIAT3317-1G TCIAT3317-5G
2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₁H₂₂F₄
MW: 350,40 g/mol
MDL nummer: MFCD22380673
CAS-nummer: 173837-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae235a5dcda70578ef895fa64601e1f9323ba4e7&vid=ae235a5dcda70578ef895fa64601e1f9323ba4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Mesomorphic range 61.0 to 66.0 deg-C