trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,4,5-Trifluoro-4'-((trans,trans)-4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)-1,1'-biphenyl
T3319-1G T3319-5G
TCIAT3319-1GEA 365 NOK
TCIAT3319-1G TCIAT3319-5G
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formel: C₂₇H₃₃F₃
MW: 414,56 g/mol
MDL nummer: MFCD13188632
CAS-nummer: 137529-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cd2ffc209389c90930516d1c80c8df021484e9&vid=a6cd2ffc209389c90930516d1c80c8df021484e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Mesomorphic range 101.0 to 260.0 deg-C