4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Tetrahydrothiopyran-4-one 1,1-Dioxide, 4-Tetrahydrothiopyranone 1,1-dioxide, 4-Oxothiane 1,1-Dioxide
T3320-200MG T3320-1G
TCIAT3320-200MGEA 595 NOK
TCIAT3320-200MG TCIAT3320-1G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC)
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formel: C₅H₈O₃S
MW: 148,1802 g/mol
MDL nummer: MFCD00460698
CAS-nummer: 17396-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7beca9d06f8a4de35b418c1161883dd1e74097ba&vid=7beca9d06f8a4de35b418c1161883dd1e74097ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C