4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
T3341-1G T3341-5G
TCIAT3341-1GEA 350 NOK
TCIAT3341-1G TCIAT3341-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Formel: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042412
CAS-nummer: 64285-95-6
FN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&vid=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %