Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphite, Phosphorous acid tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) ester
T3353-1G T3353-5G
TCIAT3353-1GEA 1675 NOK
TCIAT3353-1G TCIAT3353-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (by GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Formel: C₉H₃F₁₈O₃P
MW: 532,07 g/mol
Kokepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00192561
CAS-nummer: 66470-81-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %