3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
T3354-1G T3354-5G
TCIAT3354-1GEA 1175 NOK
TCIAT3354-1G TCIAT3354-5G
3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (by GC) stabilised
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Flash punkt: 42°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075481
CAS-nummer: 402-24-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951b3b8643ec7a9213831c9d309ba6aeab252dd0&vid=951b3b8643ec7a9213831c9d309ba6aeab252dd0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %