3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyloxirane, 3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
T3365-5G T3365-25G
TCIAT3365-5GEA 2100 NOK
TCIAT3365-5G TCIAT3365-25G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide ≥98.0% (by GC)
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formel: C₉H₅F₁₃O
MW: 376,12 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00042356
CAS-nummer: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9673875e3e45f74b8f5b4a9c92b6baa5f6bd82cc&vid=9673875e3e45f74b8f5b4a9c92b6baa5f6bd82cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %