1,3,5-Tri(p-tolyl)benzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,5-Tris(4-Methylphenyl)benzene, 4,4''-Dimethyl-5'-(p-tolyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T3370-1G T3370-5G
TCIAT3370-1GEA 795 NOK
TCIAT3370-1G TCIAT3370-5G
1,3,5-Tri(p-tolyl)benzene ≥96.0% (by GC)
1,3,5-Tri(p-tolyl)benzene
Formel: C₂₇H₂₄
MW: 348,49 g/mol
MDL nummer: MFCD00192798
CAS-nummer: 50446-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a1131a642c6e91364ad8165ae88412591e728c9&vid=1a1131a642c6e91364ad8165ae88412591e728c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C