2-(Trifluoromethyl)benzamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T3384-5G T3384-25G
TCIAT3384-5GEA 890 NOK
TCIAT3384-5G TCIAT3384-25G
2-(Trifluoromethyl)benzamide ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00014798
CAS-nummer: 360-64-5
EINECS: 206-637-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b05049cb9f073c59ca951336deeca737f5afe6b&vid=9b05049cb9f073c59ca951336deeca737f5afe6b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C