trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl, 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl
T3397-1G T3397-5G
TCIAT3397-1GEA 730 NOK
TCIAT3397-1G TCIAT3397-5G
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₃H₂₇F₃
MW: 360,464 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09839002
CAS-nummer: 137019-95-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %