1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
T3408-1G T3408-5G
TCIAT3408-1GEA 445 NOK
TCIAT3408-1G TCIAT3408-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD11044692
CAS-nummer: 449758-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7cbce76fcaa07e22c9a191cbdbc91b3e26fae2&vid=ab7cbce76fcaa07e22c9a191cbdbc91b3e26fae2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %